Få mere at vide
(5E)-1,3-Bis-O-(tert-Butyldimethylsilyl)-24-oxo-calcipotriene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (5E)-1,3-Bis-O-(tert-Butyldimethylsilyl)-24-oxo-calcipotriene |
| CAS | 112849-17-9 |
| Molekylær formel | C39 H66 O3 Si2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (1α,3β,5E,7E,22E)-24-Cyclopropyl-1,3-bis[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-9,10-secochola-5,7,10(19),22-tetraen-24-one, (2E,4R)-4-[(1R,3aS,4E,7aR)-4-[(2E)-2-[(3S,5R)-3,5-Bis[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-2-methylenecyclohexylidene]ethylidene]octahydro-7a-methyl-1H-inden-1-yl]-1-cyclopropyl-2-penten-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C39H66O3Si2/c1-27(16-23-35(40)30-18-19-30)33-21-22-34-29(15-14-24-39(33,34)9)17-20-31-25-32(41-43(10,11)37(3,4)5)26-36(28(31)2)42-44(12,13)38(6,7)8/h16-17,20,23,27,30,32-34,36H,2,14-15,18-19,21-22,24-26H2,1,3-13H3/b23-16+,29-17+,31-20+/t27-,32-,33-,34+,36+,39-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@H](\C=C\C(=O)C1CC1)[C@H]2CC[C@H]3\C(=C\C=C\4/C[C@H](C[C@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)C4=C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C)\CCC[C@]23C |
| IUPAC navn | (E,4R)-4-[(1R,3aS,4E,7aR)-4-[(2E)-2-[(3S,5R)-3,5-bis[[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy]-2-methylidenecyclohexylidene]ethylidene]-7a-methyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-1-yl]-1-cyclopropylpent-2-en-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 639.11 |
| Formel vægt | 638.455 |