Få mere at vide
5Beta-Pregnan-3Alpha-ol-20-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5B-Pregnan-3a-ol-20-one |
| CAS | 128-20-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C21H34O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Pregnan-20-one','3-hydroxy-','(3α,5β)-, 5β-Pregnan-20-one','3α-hydroxy- (6CI,8CI), (3α,5β)-3-Hydroxypregnan-20-one, 3-Deoxo-3α-hydroxy-5β-dihydroprogesterone, 3α,5β-Pregnanolone, 3α,5β-Tetrahydroprogesterone, 3α-Hydroxy-20-oxo-5β-pregnane, 3α-Hydroxy-5β,17β-pregnan-20-one, 3α-Hydroxy-5β-pregnan-20-one, 3α-Hydroxy-5β-tetrahydroprogesterone, 5β-Pregnan-3α-ol-20-one, 5β-Pregnane-3α-ol-20-one, Eltanolone, KABI 2213, NSC 82867, Pregnan-3α-ol-20-one, Pregnanolone, Pregnanolone II, SKF 6455, U 2340 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H34O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h14-19,23H,4-12H2,1-3H3/t14-,15-,16+,17-,18+,19+,20+,21-/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC navn | 1-[(3R,5R,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 318.5 |
| Vis mere |