missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5beta-Pregnan-3alpha-ol-20-one-d4 (contains 10% toluene), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5beta-Pregnan-3alpha-ol-20-one-d4 |
| CAS | 96737-93-8 |
| Molekylær formel | C21 D4 H30 O2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Pregnan-20-one-17,21,21,21-d4','3-hydroxy-','(3α,5β)- (9CI), (3α,5β)-3-Hydroxypregnan-20-one-17,21,21,21-d4, 3α-Hydroxy-5β-pregnan-20-one-17,21,21,21-D4, Pregnanolone-17,21,21,21-d4, 3α,5β-Pregnanolone-17,21,21,21-d4, 3α,5β-Tetrahydroprogesterone-17,21,21,21-d4, 5β-Pregnan-3α-ol-20-one-17α,21,21,21-d4, 5β-Pregnan-3α-ol-20-one-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H34O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h14-19,23H,4-12H2,1-3H3/t14-,15-,16+,17-,18+,19+,20+,21-/m1/s1/i1D3,17D |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(=O)[C@@]1([2H])CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC navn | 2,2,2-trideuterio-1-[(3R,5R,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-deuterio-3-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 322.518 |
| Formel vægt | 322.281 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?