Få mere at vide
5beta-Epiandrosterone, TRC
Artikelnummer. 30134318
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134318 500 mg
30004053 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134318 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE578015500MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 571-31-3
Molekylær formel C19 H30 O2
Molekylvægt (g/mol) 290.44
Synonym Androstan-17-one, 3-hydroxy-, (3β,5β)- (9CI, ACI), (3β,5β)-3-Hydroxyandrostan-17-one (ACI), 5β-Androstan-17-one, 3β-hydroxy- (8CI), 3β-Etiocholanolone, 3β-Hydroxy-17-oxo-5β-androstane, 3β-Hydroxy-5β-androstan-17-one, 3β-Hydroxy-5β-androstane-17-one, 3β-Hydroxyetiocholan-17-one, 5β-Androstan-3β-ol-17-one, 5β-Androstane-3β-ol-17-one, 5β-Epiandrosterone, epi-5β-Androsterone, Epiaetiocholanolone, Epietiocholanolone, Etiocholan-3β-ol-17-one, NSC 62996, β-Etiocholanolone
IUPAC navn (3S,5R,8R,9S,10S,13S,14S)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one
SMIL C[C@]12CC[C@H](O)C[C@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CCC4=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5beta-Epiandrosterone
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-16,20H,3-11H2,1-2H3/t12-,13+,14+,15+,16+,18+,19+/m1/s1
Formel vægt 290.2246