Få mere at vide
5Beta-Dihydrocortisol 21-Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5beta-Dihydrocortisol 21-Acetate |
| CAS | 64313-94-6 |
| Molekylær formel | C23H34O6 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (5beta,11beta)-21-(Acetyloxy)-11,17-dihydroxy-pregnane-3,20-dione, 11beta,17,21-Trihydroxy-5beta-pregnane-3,20-dione 21-Acetate, RU 18760 |
| InChI formel | InChI=1S/C23H34O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h14,16-18,20,26,28H,4-12H2,1-3H3/t14-,16+,17+,18+,20-,21+,22+,23+/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C |
| IUPAC navn | [2-[(5R,8S,9S,10S,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 406.51 |
| Formel vægt | 406.2355 |