missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5beta-Dihydro Progesterone, TRC

Artikelnummer. 30371083
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30371083 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30371083 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD449280100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5beta-Dihydro Progesterone
CAS 128-23-4
Molekylær formel C21 H32 O2
Mængde 100 mg
Synonym Pregnane-3,20-dione, (5β)-, 5β-Pregnane-3,20-dione (8CI), (5β)-Pregnane-3,20-dione, 5β-Dihydro progesterone, 5β-Dihydroprogesterone, 5β-Pregnan-3,20-dione, NSC 82868, U 2411
InChI formel InChI=1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h14,16-19H,4-12H2,1-3H3/t14-,16+,17-,18+,19+,20+,21-/m1/s1
SMIL CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn (5R,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-acetyl-10,13-dimethyl-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Molekylvægt (g/mol) 316.48
Formel vægt 316.2402
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.