missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5beta-Dihydro Finasteride, TRC

Artikelnummer. 30369512
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30369512 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30369512 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44897850MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5beta-Dihydro Finasteride
CAS 172922-52-0
Molekylær formel C23H38N2O2
Mængde 50 mg
Synonym (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aS)-N-(1,1-Dimethylethyl)hexadecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-1H-indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxamide, (5β,17β)-N-(1,1-dimethylethyl)-3-oxo-4-azaandrostane-17-carboxamide, [4aR-(4aα,4bβ,6aα,7α,9aβ,9bα,11aα)]-N-(1,1-Dimethylethyl)hexadecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-1H-indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxamide
InChI formel InChI=1S/C19H28O12/c1-7(21)31-19(2)4-9(22)11-8(16(26)27-3)6-28-17(12(11)19)30-18-15(25)14(24)13(23)10(5-20)29-18/h6,9-15,17-18,20,22-25H,4-5H2,1-3H3/t9-,10-,11+,12-,13-,14+,15-,17+,18+,19+/m1/s1
SMIL O[C@@H]([C@H](O)[C@H]1O)[C@@H](CO)O[C@@]1([H])O[C@H](OC=C2C(OC)=O)[C@@]3([H])[C@]2([H])[C@H](O)C[C@@]3(OC(C)=O)C
Molekylvægt (g/mol) 374.56
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.