Få mere at vide
5Beta-Cholestan-3Alpha,7Alpha,12Alpha,23R,25-pentol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5Beta-Cholestan-3Alpha,7Alpha,12Alpha,23R,25-pentol |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H48O5/c1-15(10-18(29)14-25(2,3)32)19-6-7-20-24-21(13-23(31)27(19,20)5)26(4)9-8-17(28)11-16(26)12-22(24)30/h15-24,28-32H,6-14H2,1-5H3/t15-,16+,17-,18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,26+,27-/m1/s1 |
| Formel vægt | 452.3502 |