missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5Beta-Cholestan-3-one, TRC

Artikelnummer. 30368615
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30368615 250 mg
30367030 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30368615 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC431730250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 601-53-6
Molekylær formel C27H46O
Molekylvægt (g/mol) 386.65
Synonym (5beta,17beta)-17-Octylandrostan-3-one, 3-Coprostanone, 5beta-Cholestanone, 5beta-Coprostan-3-one, Coprostanone, NSC 119031, beta-Cholestanone
IUPAC navn (5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMIL CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5beta-Cholestan-3-one
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-20,22-25H,6-17H2,1-5H3/t19-,20-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.