missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5Beta-Cholanic Acid-3Alpha,6Beta-diol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5beta-Cholanic Acid-3alpha,6beta-diol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H40O4/c1-14(4-7-22(27)28)17-5-6-18-16-13-21(26)20-12-15(25)8-10-24(20,3)19(16)9-11-23(17,18)2/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16+,17-,18+,19+,20+,21-,23-,24-/m1/s1 |
| Formel vægt | 392.2927 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?