Få mere at vide
5Beta-Androsterone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Etiocholanolone |
| CAS | 53-42-9 |
| Molekylær formel | C19 H30 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 5β-Androstan-17-one, 3α-hydroxy- (8CI), (3α,5β)-3-Hydroxyandrostan-17-one, 3α-Etiocholanolone, 3α-Hydroxy-5β-androstan-17-one, Etiocholan-3alpha-ol-17-one3α-Hydroxy-5β-androstane-17-one, 5-Isoandrosterone, 5β-Androstan-3α-ol-17-one, 5β-Androstane-3α-ol-17-one, 5β-Androsterone, Aetiocholanolone, Etiocholan-3α-ol-17-one, Etiocholanolone, NSC 50908, α-Etiocholanolone |
| InChI formel | InChI=1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-16,20H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14+,15+,16+,18+,19+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@@H](O)C[C@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CCC4=O |
| IUPAC navn | (3R,5R,8R,9S,10S,13S,14S)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 290.44 |
| Formel vægt | 290.2246 |