Få mere at vide
5Beta-Androsterone Beta-D-Glucuronide, TRC
Artikelnummer. 30339209
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30339209 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30339209 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6376351MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Etiocholanolone glucuronide
CAS 3602-09-3
Molekylær formel C25H38O8
Mængde 1 mg
Synonym 5β-Androsterone β-D-Glucuronide, β-D-Glucopyranosiduronic acid, (3α,5β)-17-oxoandrostan-3-yl, Glucopyranosiduronic acid, 17-oxo-5β-androstan-3α-yl, β-D- (6CI,8CI), (3α,5β)-17-Oxoandrostan-3-yl β-D-glucopyranosiduronic acid, 3α-Hydroxy-5β-androstan-17-one glucuronide, 5β-Androstan-3α-ol-17-one glucuronide, Androstan-3-ol-17-one 3-glucuronide, Etiocholan-3α-ol-17-one 3-glucuronide, Etiocholan-3α-ol-17-one glucuronide, Etiocholanolone glucuronide, Etiocholanolone glucuronoside, NSC 113100
SMIL C[C@]12CC[C@H](C[C@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CCC4=O)O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)O
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[[(3R,5R,8R,9S,10S,13S,14S)-10,13-dimethyl-17-oxo-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 466.5
Formel vægt 466.5644