missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5beta-Androstan-3alpha,17beta-diol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Etiocholan-17b-diol |
| CAS | 1851-23-6 |
| Molekylær formel | C19 H32 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 5beta-Androstane-3alpha,17beta-diol, 3alpha,17beta-Dihydroxyetiocholane, Etiocholanediol, beta-Androstane-3alpha,17beta-diol |
| InChI formel | InChI=1S/C19H32O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-17,20-21H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14+,15+,16+,17+,18+,19+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| IUPAC navn | (3R,5R,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 292.46 |
| Formel vægt | 292.2402 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?