Få mere at vide
5beta-Androstan-3alpha,17beta-diol-2,2,3,4,4-d5, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | d5-5 b-Androstane-3 A,17 b-diol |
| CAS | 1224710-37-5 |
| Molekylær formel | C19 2H5 H27 O2 |
| Mængde | 0.01 g |
| SMIL | [2 H]C1([2 H])C[C@]2(C)[C@H]3 CC[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@H]4 [C@@H]3 CC[C@@H]2 C([2 H])([2 H])[C@]1([2 H])O |
| IUPAC navn | (3 R,5 R,8 R,9 S,10 S,13 S,14 S,17 S)-2,2,3,4,4-pentadeuterio-10,13-dimethyl-1,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 297.4 |
| Formel vægt | 297.487 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |