Få mere at vide
(5Beta,6Alpha,7Alpha)-6-Ethyl-7-hydroxy-3-oxo-cholan-24-oic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (5beta,6alpha,7alpha)-6-Ethyl-7-hydroxy-3-oxo-cholan-24-oic Acid |
| CAS | 2154345-28-3 |
| Molekylær formel | C26H42O4 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H42O4/c1-5-17-21-14-16(27)10-12-26(21,4)20-11-13-25(3)18(15(2)6-9-22(28)29)7-8-19(25)23(20)24(17)30/h15,17-21,23-24,30H,5-14H2,1-4H3,(H,28,29)/t15-,17-,18-,19+,20+,21+,23+,24-,25-,26-/m1/s1 |
| SMIL | CC[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]([C@H](C)CCC(=O)O)[C@@]3(C)CC[C@@H]2[C@@]4(C)CCC(=O)C[C@@H]14 |
| IUPAC navn | (4R)-4-[(5S,6R,7R,8S,9S,10S,13R,14S,17R)-6-ethyl-7-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 418.61 |
| Formel vægt | 418.3083 |