Få mere at vide
(5beta)-4,5-Dihydro Medroxy Progesterone 17-Acetate, TRC
Artikelnummer. 30136773
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136773 1 g
30006612 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136773 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4495551G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69688-15-9
Molekylær formel C24 H36 O4
Molekylvægt (g/mol) 388.54
Synonym 6alpha-Methyl-3,20-dioxo-5beta-pregnan-17-yl Acetate, Medroxyprogesterone Acetate Imp. F (EP), 4,5beta-Dihydromedroxyprogesterone Acetate
IUPAC navn [(5S,6S,8R,9S,10S,13S,14S,17R)-17-acetyl-6,10,13-trimethyl-3-oxo-2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
SMIL C[C@H]1C[C@@H]2[C@H](CC[C@@]3(C)[C@H]2CC[C@]3(OC(=O)C)C(=O)C)[C@@]4(C)CCC(=O)C[C@@H]14
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6alpha-Methyl-3,20-dioxo-5beta-pregnan-17-yl Acetate (4,5beta-Dihydromedroxyprogesterone Acetate)
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C24H36O4/c1-14-12-18-19(22(4)9-6-17(27)13-21(14)22)7-10-23(5)20(18)8-11-24(23,15(2)25)28-16(3)26/h14,18-21H,6-13H2,1-5H3/t14-,18+,19-,20-,21-,22+,23-,24-/m0/s1
Formel vægt 388.2614