Få mere at vide
5b-Hydroxy Drospirenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5beta-Hydroxy Drospirenone |
| CAS | 197721-70-3 |
| Molekylær formel | C24 H32 O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Spiro[17H-dicyclopropa[6,7:15,16]cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'(5'H)-furan]-3,5'(2H)-dione, octadecahydro-5-hydroxy-10,13-dimethyl-, (2'S,5R,6R,7R,8R,9S,10R,13S,14S,15S,16S)-, Spiro[17H-dicyclopropa[6,7:15,16]cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'(5'H)-furan]-3,5'(2H)-dione, octadecahydro-5-hydroxy-10,13-dimethyl-, [5R-(5α,6β,7β,8α,9β,10α,13α,14β,15β,16β,17α)]-, 5-Hydroxydrospirenone, 5β-Hydroxydrospirenone, 6β,7β:15β,16β-Dimethylene-5β-hydroxy-3-oxo-17α-pregnane-21,17-carbolactone |
| InChI formel | InChI=1S/C24H32O4/c1-21-6-3-12(25)11-23(21,27)16-9-13(16)19-15(21)4-7-22(2)20(19)14-10-17(14)24(22)8-5-18(26)28-24/h13-17,19-20,27H,3-11H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16+,17-,19+,20-,21+,22-,23+,24-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CCC(=O)C[C@@]1(O)[C@@H]3C[C@@H]3[C@@H]4[C@@H]2CC[C@@]5(C)[C@H]4[C@@H]6C[C@@H]6[C@@]57CCC(=O)O7 |
| Molekylvægt (g/mol) | 384.51 |
| Formel vægt | 384.2301 |