missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5b-Cholestane, TRC

Artikelnummer. 30362789
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30362789 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30362789 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC431705100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5beta-Cholestane
CAS 481-20-9
Molekylær formel C27H48
Mængde 100 mg
Synonym (5beta)-Cholestane, (20R)-5beta(H),14alpha(H),17alpha(H)-Cholestane, Coprostane, Pseudocholestane, beta-Cholestane
InChI formel InChI=1S/C27H48/c1-19(2)9-8-10-20(3)23-14-15-24-22-13-12-21-11-6-7-17-26(21,4)25(22)16-18-27(23,24)5/h19-25H,6-18H2,1-5H3/t20-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
SMIL CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4CCCC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn (5S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene
Molekylvægt (g/mol) 372.67
Formel vægt 372.3756
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.