missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5Alpha-Pregnane-3-one-20Alpha-ol, TRC

Artikelnummer. 30135076
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135076 100 mg
30005416 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135076 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP705135100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 516-59-6
Molekylær formel C21 H34 O2
Molekylvægt (g/mol) 318.49
Synonym Pregnan-3-one, 20-hydroxy-, (5α,20S)-, 5α-Pregnan-3-one, 20α-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), (5α,20S)-20-Hydroxypregnan-3-one, 20α-Hydroxy-5α-pregan-3-one, 20α-Hydroxy-5α-pregnan-3-one, 5α,20α-Tetrahydroprogesterone, 5α-Pregnan-20α-ol-3-one, 5α-Pregnane-3-one-20α-ol, Allopregnan-20α-ol-3-one
IUPAC navn (5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-[(1S)-1-hydroxyethyl]-10,13-dimethyl-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMIL C[C@H](O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5alpha-Pregnane-3-one-20alpha-ol
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C21H34O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h13-14,16-19,22H,4-12H2,1-3H3/t13-,14-,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
Formel vægt 318.2559
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.