Få mere at vide
5alpha-hydroxytriptolid, TRC
Artikelnummer. 30006441
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006441 5 mg
30006230 1 mg
30007045 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30006441 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9600005MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 583028-68-6
Molekylær formel C20 H24 O7
Molekylvægt (g/mol) 376.4
Synonym (3bR,4aS,5aS,6R,6aR,7aS,7bS,8aS,8bS)-3b,4,4a,6,6a,7a,7b,8b,9,10-Decahydro-3b,6-dihydroxy-8b-methyl-6a-(1-methylethyl)trisoxireno[4b,5:6,7:8a,9]phenanthro[1,2-c]furan-1(3H)-one, (-)-5α-Hydroxytryptolide, (5R)-5-Hydroxytriptolide, LLDT 8, PG 701;
SMIL CC(C)[C@]12O[C@H]1[C@@H]3O[C@@]34[C@@]5(C)CCC6=C(COC6=O)[C@]5(O)C[C@@H]7O[C@]47[C@@H]2O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5alpha-Hydroxytriptolide
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C20H24O7/c1-8(2)18-12(26-18)13-20(27-13)16(3)5-4-9-10(7-24-14(9)21)17(16,23)6-11-19(20,25-11)15(18)22/h8,11-13,15,22-23H,4-7H2,1-3H3/t11-,12-,13-,15+,16-,17+,18-,19+,20+/m0/s1
Formel vægt 376.1522