Få mere at vide
5Alpha-Dihydrolevonorgestrel, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5alpha-Dihydrolevonorgestrel |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,14,16-19,23H,3,5-13H2,1H3/t14-,16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| Formel vægt | 314.2246 |