Få mere at vide
5Alpha-Dihydro Testosterone Undecanoate (1.0mg/ml in Acetonitrile), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5alpha-Dihydro Testosterone Undecanoate |
| CAS | 6804-12-2 |
| Molekylær formel | C30H50O3 |
| Mængde | 10 x 1 mL |
| Synonym | Dihydrotestosterone Undecanoate, (5alpha,17beta)-17-[(1-Oxoundecyl)oxy]androstan-3-one, Androstanolone Undecanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C30H50O3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-28(32)33-27-16-15-25-24-14-13-22-21-23(31)17-19-29(22,2)26(24)18-20-30(25,27)3/h22,24-27H,4-21H2,1-3H3/t22-,24-,25-,26-,27-,29-,30-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@@]12[C@@]3([C@]([C@]4([C@](C)(CC3)[C@@H](OC(CCCCCCCCCC)=O)CC4)[H])(CC[C@]1(CC(=O)CC2)[H])[H])[H] |
| IUPAC navn | [(5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] undecanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 458.72 |
| Formel vægt | 458.376 |
| Vis mere |