Få mere at vide
5alpha-Cholestan-3beta-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5alpha-Cholestan-3-beta-ol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C27H48O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-25,28H,6-17H2,1-5H3/t19-,20+,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1 |
| Formel vægt | 388.3705 |
| Procent renhed | >95% |