missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5Alpha-Cholestan-3Beta-ol-d7, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5alpha-Cholestan-3beta-ol-d7 |
| CAS | 84061-69-8 |
| Molekylær formel | C27H41D7O |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (3β,5α)-Cholestan-25,26,26,26,27,27,27-d7-3-ol, (3β,5α)-Cholestan-3-ol-d7, 3β-Hydroxy-5α-cholestane-d7, 3β-Hydroxycholestane-d7, 5α(H)-Cholestan-3β-ol-d7, 5α-Cholestanol-d7, 5α-Dihydrocholesterol-d7, Cholestan-3β-ol-d7, Cholestanol-d7, Dihydrocholesterin-d7, Dihydrocholesterol-d7, Dihydrolathosterol-d7, Lathostanol-d7, NSC 18188-d7, Zymostanol-d7, β-Cholestanol-d7 |
| InChI formel | InChI=1S/C27H48O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-25,28H,6-17H2,1-5H3/t19?,20-,21-,22-,23+,24-,25-,26-,27+/m0/s1 |
| SMIL | O[C@H]1CC[C@@]2(C)[C@](CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])C(CCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C)([H])C1 |
| IUPAC navn | (3S,5S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 395.71 |
| Formel vægt | 395.4145 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?