Få mere at vide
5alpha-Cholestan-3beta-ol, 98%
Artikelnummer. 11382616
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11382616 5 g 5g
11392616 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382616 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08624.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 80-97-7 | C27H48O | 388.68 g/mol
5alpha-Cholestan-3beta-ol anvendes som standard i lipidanalyse ved hjælp af HPLC. Det fungerer som en derivatiseret steroidforbindelse. Det bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5alpha-Cholestan-3beta-ol anvendes som standard i lipidanalyse ved hjælp af HPLC. Det fungerer som en derivatiseret steroidforbindelse. Det bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 80-97-7
Molekylær formel C27H48O
Molekylvægt (g/mol) 388.68
MDL nummer MFCD00066413
InChI nøgle QYIXCDOBOSTCEI-UHFFFAOYNA-N
Synonym coprostan-3alpha-ol
PubChem CID 44135456
IUPAC navn (10S,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
SMIL CC(C)CCCC(C)C1CCC2C3CCC4CC(O)CCC4(C)C3CCC12C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5alpha-Cholestan-3beta-ol
Smeltepunkt 140°C to 144°C
Mængde 5 g
Beilstein 2418594
Merck Index 14,2200
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Optisk rotation +24° (c=1 in Chloroform)
Formel vægt 388.68
Procent renhed 98%