Få mere at vide
5alpha-Cholestan-3-one, 97%
Artikelnummer. 11372676
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372676 5 g 5g
11362676 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372676 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08726.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 566-88-1 | C27H46O | 386.664 g/mol
Det bruges som mellemprodukt til organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som mellemprodukt til organisk syntese
.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 566-88-1
Molekylær formel C27H46O
Molekylvægt (g/mol) 386.664
MDL nummer MFCD00065901
InChI nøgle PESKGJQREUXSRR-UXIWKSIVSA-N
Synonym 5alpha-cholestan-3-one, 5a-cholestan-3-one, 5alpha-cholestanone, coprostanone, 5alpha-cholestane-3-one, cholestan-3-one, 5a, 3-keto-5alpha-cholestane, 5-alpha-cholestan-3-one, cholestan-3-one
PubChem CID 92128
ChEBI CHEBI:17762
IUPAC navn (5S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tettraadecahydroen-cyclo-phentradecahydroen-3
SMIL CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CCC4C3(CCC(=O)C4)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5alpha-Cholestan-3-one
Smeltepunkt 128°C to 132°C
Mængde 5 g
Beilstein 2625580
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Optisk rotation +43° (c=1 in Chloroform)
Formel vægt 386.66
Procent renhed 97%