missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5Alpha-Cholesta-7,24-diene-3Beta-ol, TRC

Artikelnummer. 30352654
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30352654 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30352654 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC4315055MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5alpha-Cholesta-7,24-diene-3beta-ol
CAS 651-54-7
Molekylær formel C27 H44 O
Mængde 5 mg
Synonym Cholesta-7,24-dien-3-ol, (3β,5α)-, 5α-Cholesta-7,24-dien-3β-ol (8CI), (3β,5α)-Cholesta-7,24-dien-3-ol, 5α-Cholesta-7,24-diene-3β-ol
InChI formel InChI=1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h7,10,19-21,23-25,28H,6,8-9,11-17H2,1-5H3/t19-,20+,21+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
SMIL C[C@H](CCC=C(C)C)[C@H]1CC[C@H]2C3=CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn (3S,5S,9R,10S,13R,14R,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylhept-5-en-2-yl]-2,3,4,5,6,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molekylvægt (g/mol) 384.64
Formel vægt 384.3392
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.