Få mere at vide
5Alpha-Androstane-3Beta,17Beta-diol-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | d3-5a-Androstane-3b,17b-diol |
| CAS | 79037-32-4 |
| Molekylær formel | C19 2H3 H29 O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Androstane-16,16,17-d3-3,17-diol, (3β,5α,17β)-, (3β,5α,17β)-Androstane-16,16,17-d3-3,17-diol, 5α-Androstane-3β,17β-diol-16,16,17-D3, d3-5α-Androstane-3β,17β-diol, 5α-Androstane-3β,17β-diol-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H32O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-17,20-21H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1/i6D2,17D |
| SMIL | [2H]C1([2H])C[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]2(C)[C@@]1([2H])O |
| IUPAC navn | (3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-16,16,17-trideuterio-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 295.4 |
| Formel vægt | 295.4747 |