Få mere at vide
(5Alpha)-Androstane-3,11,17-trione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (5alpha)-Androstane-3,11,17-trione |
| CAS | 1482-70-8 |
| Molekylær formel | C19 H26 O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 5α-Androstane-3,11,17-trione, 5a-ANDROSTAN-3,11,17-TRIONE |
| InChI formel | InChI=1S/C19H26O3/c1-18-8-7-12(20)9-11(18)3-4-13-14-5-6-16(22)19(14,2)10-15(21)17(13)18/h11,13-14,17H,3-10H2,1-2H3/t11-,13-,14-,17+,18-,19-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CCC(=O)C[C@@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CCC(=O)[C@@]4(C)CC(=O)[C@H]23 |
| IUPAC navn | (5S,8S,9S,10S,13S,14S)-10,13-dimethyl-1,2,4,5,6,7,8,9,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,11,17-trione |
| Molekylvægt (g/mol) | 302.41 |
| Formel vægt | 302.1882 |