missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5Alpha-Androstan-3Beta-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5a-Androstan-3Beta-ol |
| CAS | 1224-92-6 |
| Molekylær formel | C19 H32 O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Androstan-3-ol, (3β,5α)-, 5α-Androstan-3β-ol (6CI,7CI,8CI), (3β,5α)-Androstan-3-ol, 3β-Hydroxy-5α-androstane, NSC 50887 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H32O/c1-18-9-3-4-16(18)15-6-5-13-12-14(20)7-11-19(13,2)17(15)8-10-18/h13-17,20H,3-12H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@@]12CCC[C@H]1[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC2 |
| IUPAC navn | (3S,5S,8S,9S,10S,13S,14S)-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 276.46 |
| Formel vægt | 276.2453 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?