missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(5Alpha)-Androsta-2,16-dien-17-ol 17-Acetate, TRC

Artikelnummer. 30348474
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30348474 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30348474 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6374102.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (5alpha)-Androsta-2,16-dien-17-ol 17-Acetate
CAS 50588-42-6
Molekylær formel C21H30O2
Mængde 2.5 g
Synonym 17-Acetoxy-5alpha-androsta-2,16-diene
InChI formel InChI=1S/C21H30O2/c1-14(22)23-19-10-9-17-16-8-7-15-6-4-5-12-20(15,2)18(16)11-13-21(17,19)3/h4-5,10,15-18H,6-9,11-13H2,1-3H3/t15-,16+,17+,18+,20+,21+/m1/s1
SMIL CC(=O)OC1=CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC=CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn [(5S,8R,9S,10S,13S,14S)-10,13-dimethyl-4,5,6,7,8,9,11,12,14,15-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 314.46
Formel vægt 314.2246
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.