Få mere at vide
(5Alpha,17Alpha)-17-Hydroxypregn-20-yn-3-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (5alpha,17alpha)-17-Hydroxypregn-20-yn-3-one |
| CAS | 13611-97-7 |
| Molekylær formel | C21H30O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 17alpha-Ethynyl-17-hydroxy-5alpha-androstan-3-one, 17alpha-Ethynyl-17beta-hydroxyandrostan-3-one, 17alpha-Ethynyl-5alpha-androstan-17beta-ol-3-one, 5alpha-Androstan-17alpha-ethynyl-17beta-ol-3-one, HE 3562 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O2/c1-4-21(23)12-9-18-16-6-5-14-13-15(22)7-10-19(14,2)17(16)8-11-20(18,21)3/h1,14,16-18,23H,5-13H2,2-3H3/t14-,16+,17?,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CCC(=O)C[C@@H]1CC[C@H]3[C@H]4CC[C@@](O)(C#C)[C@@]4(C)CCC23 |
| IUPAC navn | (5S,8R,10S,13S,14R,17R)-17-ethynyl-17-hydroxy-10,13-dimethyl-2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 314.46 |
| Formel vægt | 314.2246 |