Få mere at vide
(5alpha,17alpha)-13-Ethyl-11-methylene-18,19-dinorpregn-3-en-20-yn-17-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Desogestrel Delta-3 Isomer |
| CAS | 201360-82-9 |
| Molekylær formel | C22 H30 O |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 13-Ethyl-11-methylene-18, 19-dinor-5alpha, 17alpha-preg-3-en-20-yn-17-ol, Desogestrel Delta-3 Isomer, 13-Ethyl-11-methylidene-18,19-dinor-5α,17α-pregn-3-en-20-yn-17-ol, Desogestrel Δ3-Isomer |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30O/c1-4-21-14-15(3)20-17-9-7-6-8-16(17)10-11-18(20)19(21)12-13-22(21,23)5-2/h2,6,8,16-20,23H,3-4,7,9-14H2,1H3/t16-,17+,18+,19+,20-,21+,22+/m1/s1 |
| SMIL | CC[C@]12CC(=C)[C@@H]3[C@H]4CCC=C[C@@H]4CC[C@H]3[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C |
| IUPAC navn | (5S,8S,9R,10S,13S,14S,17R)-13-ethyl-17-ethynyl-11-methylidene-1,2,5,6,7,8,9,10,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 310.47 |
| Formel vægt | 310.2297 |