missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(5Alpha)-17,17-Dimethyl-18-nor-2-oxaandrost-13-en-3-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (5alpha)-17,17-Dimethyl-18-nor-2-oxaandrost-13-en-3-one |
| CAS | 142793-21-3 |
| Molekylær formel | C19 H28 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Oxandrolone related compound C |
| InChI formel | InChI=1S/C19H28O2/c1-18(2)9-8-14-13-5-4-12-10-17(20)21-11-19(12,3)16(13)7-6-15(14)18/h12-13,16H,4-11H2,1-3H3/t12-,13-,16-,19-/m0/s1 |
| SMIL | CC1(C)CCC2=C1CC[C@H]3[C@H]2CC[C@H]4CC(=O)OC[C@]34C |
| IUPAC navn | (3bR,5aS,9aS,9bS)-1,1,9a-trimethyl-3,3b,4,5,5a,6,9,9b,10,11-decahydro-2H-indeno[4,5-h]isochromen-7-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 288.42 |
| Formel vægt | 288.2089 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?