Få mere at vide
(5Alpha,16Alpha)-16-Hydroxy-1-methyl-androst-1-ene-3,17-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (5Alpha,16Alpha)-16-Hydroxy-1-methyl-androst-1-ene-3,17-dione |
| CAS | 132309-88-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C20 H28 O3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Androst-1-ene-3,17-dione, 16-hydroxy-1-methyl-, (5α,16α)- (9CI), 1-Methyl-5α-androst-1-en-16α-ol-3,17-dione, 1-Methyl-5a-androst-1-en-16a-ol-13,17-dione, (5S,8R,9S,10S,13S,14S,16R)-16-Hydroxy-1,10,13-trimethyl-5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-dodecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17(4H)-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28O3/c1-11-8-13(21)9-12-4-5-14-15(20(11,12)3)6-7-19(2)16(14)10-17(22)18(19)23/h8,12,14-17,22H,4-7,9-10H2,1-3H3/t12-,14+,15-,16-,17+,19-,20-/m0/s1 |
| SMIL | CC1=CC(=O)C[C@@H]2CC[C@@H]3[C@H](CC[C@@]4(C)[C@H]3C[C@@H](O)C4=O)[C@@]12C |
| IUPAC navn | (5S,8R,9S,10S,13S,14S,16R)-16-hydroxy-1,10,13-trimethyl-5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-4H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 316.4345 |
| Vis mere |