missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(5Alpha,10Alpha,17Beta)-5,10-Epoxy-17-hydroxy-17-(1-propyn-1-yl)-estr-9(11)-en-3-one Cyclic 1,2-Ethanediyl Acetal, TRC

Artikelnummer. 30376283
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30376283 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30376283 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE5892105MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (5alpha,10alpha,17beta)-5,10-Epoxy-17-hydroxy-17-(1-propyn-1-yl)-estr-9(11)-en-3-one Cyclic 1,2-Ethanediyl Acetal
CAS 84371-57-3
Molekylær formel C23H30O4
Mængde 5 mg
Synonym 5α,10α-Epoxy-3,3-(ethylenedioxy)-17β-hydroxy-17α-(1-propynyl)-9(11)-estrene, 5α,10α-Epoxy-17β-hydroxy-17-(1-propynyl)estr-9(11)-en-3-one Cyclic Ethylene Acetal
InChI formel InChI=1S/C23H30O4/c1-3-7-20(24)9-6-17-16-4-10-21-15-22(25-13-14-26-22)11-12-23(21,27-21)18(16)5-8-19(17,20)2/h5,16-17,24H,4,6,8-15H2,1-2H3/t16-,17-,19-,20-,21+,23+/m0/s1
SMIL CC#C[C@@]1(CC[C@@H]2[C@@]1(CC=C3[C@H]2CC[C@@]45[C@@]3(O4)CCC6(C5)OCCO6)C)O
Molekylvægt (g/mol) 370.48
Formel vægt 370.2144
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.