missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(5a)-Pregnane-3,20-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Allopregnendione |
| CAS | 566-65-4 |
| Molekylær formel | C21 H32 O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 3,20-Allopregnanedione, 5α-Pregnane-3,20-dione, Pregnane-3,20-dione','(5α)-, 5α-Pregnane-3,20-dione (8CI), 5α-Pregnanedione (7CI), (+)-(5α)-Pregnane-3,20-dione, 3,20-Allopregnanedione, 3,20-Dioxo-5α-pregnane, 5α-Dihydro-P4, 5α-Dihydroprogesterone, NSC 18319 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h14,16-19H,4-12H2,1-3H3/t14-,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC navn | (5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-acetyl-10,13-dimethyl-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 316.48 |
| Formel vægt | 316.2402 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?