Få mere at vide
5a-Cholestane-2,2,3,3,4,4-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5a-Cholestane-2,2,3,3,4,4-d6 |
| CAS | 358731-18-7 |
| Molekylær formel | C27H42D6 |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | Cholestane-2,2,3,3,4,4-d6, (5α)- (9CI), 5α-Cholestane-2,2,3,3,4,4-D6, 5α-Cholestane-2,2,3,3,4,4-d6, 5α-Cholestane-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C27H48/c1-19(2)9-8-10-20(3)23-14-15-24-22-13-12-21-11-6-7-17-26(21,4)25(22)16-18-27(23,24)5/h19-25H,6-18H2,1-5H3/t20-,21-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1/i6D2,7D2,11D2 |
| SMIL | C[C@@]12[C@]([C@]3([C@@]([C@]4(C)[C@@](CC3)(C(C(C(C4)([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])[H])(CC1)[H])[H])(CC[C@@]2([C@@H](CCCC(C)C)C)[H])[H] |
| IUPAC navn | (5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-((R)-6-methylheptan-2-yl)hexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-2,2,3,3,4,4-d6 |
| Molekylvægt (g/mol) | 378.72 |
| Formel vægt | 378.41 |