missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5a-Cholesta-7,24-diene-3b-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5alpha-Cholesta-7,24-diene-3beta-ol |
| CAS | 651-54-7 |
| Molekylær formel | C27 H44 O |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | Cholesta-7,24-dien-3-ol, (3β,5α)-, 5α-Cholesta-7,24-dien-3β-ol (8CI), (3β,5α)-Cholesta-7,24-dien-3-ol, 5α-Cholesta-7,24-diene-3β-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h7,10,19-21,23-25,28H,6,8-9,11-17H2,1-5H3/t19-,20+,21+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@H](CCC=C(C)C)[C@H]1CC[C@H]2C3=CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC navn | (3S,5S,9R,10S,13R,14R,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylhept-5-en-2-yl]-2,3,4,5,6,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 384.64 |
| Formel vægt | 384.3392 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?