missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(5a,6a)-Epoxy-17a-hydroxy-pregnane-3,20-dione-3,20-bis(ethyleneketal), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (5alpha,6alpha)-Epoxy-17alpha-hydroxy-pregnane-3,20-dione-3,20-bis(ethyleneketal) |
| CAS | 3496-78-4 |
| Molekylær formel | C25H38O6 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (5alpha,6alpha)-5,6-Epoxy-17-hydroxy-pregnane-3,20-dione Cyclic Bis(1,2-ethanediyl Acetal) |
| InChI formel | InChI=1S/C25H38O6/c1-20-8-9-23(29-12-13-30-23)15-24(20)19(31-24)14-16-17(20)4-6-21(2)18(16)5-7-25(21,26)22(3)27-10-11-28-22/h16-19,26H,4-15H2,1-3H3/t16-,17+,18+,19+,20-,21+,24+,25-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@@H]4O[C@@]45CC6(CC[C@]35C)OCCO6)[C@@H]1CC[C@]2(O)C7(C)OCCO7 |
| Molekylvægt (g/mol) | 434.57 |
| Formel vægt | 434.2668 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?