missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(5a,17a)-17-Hydroxypregnan-3-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (5alpha,17alpha)-17-Hydroxypregnan-3-one |
| CAS | 20112-30-5 |
| Molekylær formel | C21H34O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (5α,17α)-17-Hydroxy-pregnan-3-one, 17-Hydroxy-5α,17α-pregnan-3-one |
| InChI formel | InChI=1S/C21H34O2/c1-4-21(23)12-9-18-16-6-5-14-13-15(22)7-10-19(14,2)17(16)8-11-20(18,21)3/h14,16-18,23H,4-13H2,1-3H3/t14-,16+,17-,18-,19-,20-,21+/m0/s1 |
| SMIL | CC[C@@]1(O)CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC[C@@]4([H])CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)=O |
| IUPAC navn | (5S,8R,9S,10S,13S,14S,17R)-17-ethyl-17-hydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 318.49 |
| Formel vægt | 318.26 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?