Få mere at vide
Eppendorf™ Rotor til Centrifuge 5810 / 5810 R
Artikelnummer. 12806233
Skift visning
Volumen:
2 x 4 MTP, 2 x 1 DWP
4 x 750 ml
Maks. Hastighed:
3.900 omdr./min.
4.500 omdr./min.
Maks. RCF:
3.214 x g
3.486 x g
Inkluderer:
750 mL runde spande (x4)
Spande (x2), aerosoltætte hætter (x2), pladeholdere (x2)
Tallerkenspande (x4)
Uden spande
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Maks. Hastighed Maks. RCF Inkluderer Pakningsstørrelse
12806233 4 x 750 ml 3.900 omdr./min. 3.214 x g 750 mL runde spande (x4) Hver
15214536 4 x 750 ml 3.900 omdr./min. 3.214 x g Uden spande Hver
12876233 4 x 750 ml 3.900 omdr./min. 3.214 x g Tallerkenspande (x4) Hver
10626250 2 x 4 MTP, 2 x 1 DWP 4.500 omdr./min. 3.486 x g Spande (x2), aerosoltætte hætter (x2), pladeholdere (x2) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12806233 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5820740000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Eppendorf Rotor til Centrifuge 5810/5810 R - præcision omdefineret. Højkapacitetscentrifugering med forskellige rotormuligheder, en række kapaciteter og hastigheder og alsidige spande for at sikre effektiv prøvebehandling. Ideel til forskellige applikationer, garanterer nøjagtighed og reproducerbarhed.
  • Præcisionskonstrueret til optimal prøveseparation.
  • Alle fastvinklede rotorer, rotorlåg, spande, hætter og adaptere kan autoklaveres (121 C, °20 min.).
  • Tilbehør (adaptere og spande) tilpasser din centrifugeopsætning yderligere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt S-4-104 - Inkluderer 750 ml runde spande (x4)
Type Rotor
Volumen 4 x 750 ml
Maks. RCF 3.214 x g
Maks. Hastighed 3.900 omdr./min.
Til brug med (udstyr) Centrifuge 5810 / 5810 R
Inkluderer 750 mL runde spande (x4)