Få mere at vide
Eppendorf™ Rotor til Centrifuge 5810 / 5810 R
Shop alle Eppendorf produkter
Volumen:
2 x 4 MTP, 2 x 1 DWP
4 x 750 ml
Maks. Hastighed:
3.900 omdr./min.
4.500 omdr./min.
Maks. RCF:
3.214 x g
3.486 x g
Inkluderer:
750 mL runde spande (x4)
Spande (x2), aerosoltætte hætter (x2), pladeholdere (x2)
Tallerkenspande (x4)
Uden spande
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Præcisionskonstrueret til optimal prøveseparation.
- Alle fastvinklede rotorer, rotorlåg, spande, hætter og adaptere kan autoklaveres (121 C, °20 min.).
- Tilbehør (adaptere og spande) tilpasser din centrifugeopsætning yderligere.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | A-2-DWP-AT - Inkluderer spande (x2), aerosoltætte hætter (x2), pladeholdere (x2) |
| Type | Rotor |
| Volumen | 2 x 4 MTP, 2 x 1 DWP |
| Maks. RCF | 3.486 x g |
| Maks. Hastighed | 4.500 omdr./min. |
| Til brug med (udstyr) | Centrifuge 5810 / 5810 R |
| Inkluderer | Spande (x2), aerosoltætte hætter (x2), pladeholdere (x2) |