Få mere at vide
Jenway™ 570 bærbar pH, mV-måler leveres i bæretaske med epoxy kombination pH-elektrode, ATC-sonde og batterier
Område (pH):
-2 til 16
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Viser pH og temperatur samtidigt
- Automatisk kalibrering
- Manuel eller automatisk temperaturkompensation (ATC)
- Automatisk sluk 10 minutter
- 2500 timers batterilevetid
- 2 års garanti
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Bæretaske med epoxy pH-elektrode, ATC-sonde, bufferposer og batterier |
| Nøjagtighed (temperatur) | ±0,04 °C |
| Nøjagtighed (mV) | ±1 |
| Nøjagtighed (pH) | ±0,02 |
| Område (pH) | -2 til 16 |
| Opløsning (pH) | 0.01 |
| Rækkevidde (mV) | -1000 til 1000 |
| Opløsning (mV) | 1mV |
| Kalibreringspunkter | 2 |
| Temperaturområde (metrisk) | -39,9 °C til +149,9 °C |
| Vis mere |