Få mere at vide
Jenway™ 550 bærbart pH-meter leveres i bæretaske med epoxy kombination pH-elektrode, ATC-sonde og batterier
Artikelnummer. 15594533
Skift visning
Område (pH):
0 til 14
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Område (pH) unitSize
15594533 0 til 14 Hver
1 options
Artikelnummer. 15594533 Leverandør Jenway™ Leverandørnr. 00394NO
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
550 bærbart pH-meter leveres i bæretaske med epoxy kombination pH-elektrode, ATC-sonde og batterier. Et lille letvægts pH-meter til generelle formål, der tilbyder 2-punkts pH-kalibrering og automatisk buffergenkendelse. Viser samtidig både de temperaturkompenserede pH-aflæsninger og temperaturen.
  • Viser pH og temperatur samtidigt
  • Automatisk kalibrering
  • Manuel eller automatisk temperaturkompensation (ATC)
  • Automatisk sluk 10 minutter
  • 5000 timers batterilevetid
  • 2 års garanti
Tekniske data
Inkluderer Bæretaske med epoxy pH-elektrode, ATC-sonde, bufferposer og batterier
Nøjagtighed (temperatur) ±0,5 °C
Nøjagtighed (pH) ±0,05
Område (pH) 0 til 14
Opløsning (pH) 0.01
Kalibreringspunkter 2
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 100 °C
Opløsning (temperatur) 0,1 °C
IP-vurdering IP-65
Dimensioner (L x B x H) 128 x 56 x 25 mm
Vægt (metrisk) 130 g
garanti 2 år
Temperaturkompensation 0 °C til 60 °C
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 50 °C
Type pH- og temperaturmåler
Batterilevetid 5000 hr.