Få mere at vide
SHOWA™ Duracoil 546 skærebestandige handsker, polyurethanbelægning
Artikelnummer. p-7156828
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17767617 Lille
17757617 Medium
17747617 Større
17777617 X-Large
17787617 2X-stor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17767617 Leverandør SHOWA™ Leverandørnr. Duracoil 54606S
Ultrakomfortabel multifunktionshandske med holdbare skærebestandige egenskaber til præcis håndtering.
  • 13-gauge sømløs strikforing med HPPE
  • Opskummet polyurethan håndfladebelægning for sikkert greb
  • Let, fleksibel liner med elastisk strikket håndled
  • Åndbart design med åben ryg
  • Øget skæremodstandsevne på grund af konstrueret fiberindpakningsteknologi
  • PU-skumbelægning beskytter hånden mod olier og slid
  • Maksimal komfort ved udførelse af sarte opgaver på grund af bløde og fleksible HPPE-egenskaber kombineret med høj multifilament-indpakningsteknik
  • Åndbar håndrygg for at reducere sved og holde hænderne tørre
  • Ergonomisk designet til at genskabe de naturlige kurver for øget fingerfærdighed og længere brug
  • Sømløs strik designet til at forhindre irritation
Tekniske data
Certificeringer/compliance ANSI/ISEA 105-16: A3
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 388:2016: Skæreniveau C
Konstruktion Sømløs strik
Belægningsmateriale Polyurethan
Farve Grå
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A3
Materiale HPPE, Polyester
Produkttype Skærbestandige handsker
Størrelse Lille
EN388 Standard EN 388:4X42C
Til brug med (applikation) Delehåndtering, let montering, mekanisk, bilindustrien, aftapning, glas og vinduer
Model- 546S
Serie 546-serien
Garnmåler 13