Få mere at vide
SHOWA™ Duracoil 546 skærebestandige handsker, polyurethanbelægning
Beskrivelse
- 13-gauge sømløs strikforing med HPPE
- Opskummet polyurethan håndfladebelægning for sikkert greb
- Let, fleksibel liner med elastisk strikket håndled
- Åndbart design med åben ryg
- Øget skæremodstandsevne på grund af konstrueret fiberindpakningsteknologi
- PU-skumbelægning beskytter hånden mod olier og slid
- Maksimal komfort ved udførelse af sarte opgaver på grund af bløde og fleksible HPPE-egenskaber kombineret med høj multifilament-indpakningsteknik
- Åndbar håndrygg for at reducere sved og holde hænderne tørre
- Ergonomisk designet til at genskabe de naturlige kurver for øget fingerfærdighed og længere brug
- Sømløs strik designet til at forhindre irritation
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ANSI/ISEA 105-16: A3 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 388:2016: Skæreniveau C |
| Konstruktion | Sømløs strik |
| Belægningsmateriale | Polyurethan |
| Farve | Grå |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A3 |
| Hånd | Specific |
| Materiale | HPPE, Polyester |
| Produkttype | Skærbestandige handsker |
| Størrelse | Lille |
| Vis mere |