Få mere at vide
Thermo Scientific™ 50 ml Nalgene Oak Ridge røradaptere til Fiberlite F13-14x50cy Rotor og F15-8x50cy Rotor
Artikelnummer. 12737077
Artikelnummer. 12737077
Brand: Thermo Scientific™ 0100377
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Plads til 50 ml Oak Ridge rør i Thermo Scientific™ Fiberlite™ rotorer.
Plads til 50 ml Nalgene Oak Ridge rør i Thermo Scientific™ Fiberlite™ F13-14x50cy eller Fiberlite F15-8x50cy rotorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Ridge Tube Adapter
Rørtype 50 ml Nalgene Oak Ridge rør
Volumen 50 mL
Til brug med (udstyr) Fiberlite F13-14x50cy, Fiberlite F15-8x50cy rotorer
Oversigt 50 ml Nalgene Oak Ridge røradapter