Få mere at vide
Sampling Systems™ 50L rustfri stålopbevaringsbeholder med vippeklemmer og silikoneforsegling
Artikelnummer. 15839037 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
15839037 50 l
1 options
Artikelnummer. 15839037 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. A69450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9875.00 DKK
    9364.11 DKK / Pakke med 1
    Spare 510.89 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 24-02-2027
Multifunktionsbeholdere med let konstruktion til en bred vifte af opbevaringsformål i laboratoriet.
  • Indeni uden sprækker
  • To solide håndtag
  • Tætsiddende indbygget låg med håndtag
  • Flad bund med klokketing for ekstra beskyttelse
  • Vippeklemmer, der bruges til sikkert at holde låget på plads
  • Fremstillet af 304 rustfrit stål
Tekniske data
Lukning inkluderet Ja
Lukketype Indsunkne låg
Kapacitet (metrisk) 50 l
Til brug med (applikation) Generel opbevaring
Materiale Rustfrit stål
Inkluderer Vippeklemmer, silikoneforsegling
Form Rund
Højde (metrisk) 560 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 350 mm