missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Stainless Steel, Austenitic, 50g, ARMI∣MBH
Beskrivelse
Stainless Steel, Austenitic, 50g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tin/Boron/Phosphorus/Cobalt/Aluminium/Nitrogen/Carbon/Copper/Titanium/Vanadium/Silicon/Manganese/Molybdenum/Nickel/Chromium |
| CAS | 7439-89-6 |
| Mængde | 50 g |
| Form | Pieces |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Tin 0.0097 %/Boron 0.01 %/Phosphorus 0.0149 %/Cobalt 0.0299 %/Aluminium 0.059 %/Nitrogen 0.073 %/Carbon 0.11 %/Copper 0.131 %/Titanium 0.147 %/Vanadium 0.181 %/Silicon 0.44 %/Manganese 0.812 %/Molybdenum 1.05 %/Nickel 5.06 %/Chromium 18.8 % |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?